missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reitenspiess™ Röhrchenbürste mit Naturborsten und Wollspitze
Die Reitenspiess™ Reagenzglasbürste mit Wollspitze eignet sich zum Reinigen Ihrer Reagenzgläser Mit einer Reagenzglasbürste können Sie Ihre Reagenzgläser und andere Laborartikel reinigen.
Marke: Reitenspiess™ 12200301
2.02 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Naturborsten
- Baumwollspitze
- Steril
Spezifikation
Teströhrchen-Bürste | |
10 mm | |
190 mm | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Tage
8Stunden
23Minuten
0Sekunden
22
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Reitenspiess™ Röhrchenbürste mit Naturborsten und Wollspitze > Außendurchmesser (metrisch):10mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur