Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Target™ nicht zusammengesetzter Komfort-Kit, bestehend aus Fläschchen, Verschlusskappe und Septum
Artikelnummer. p-4526340
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Septum:
PTFE, nicht angebracht
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Farbe:
Bernsteinfarben
Transparent
klar
Material:
Glas
Silanisiertes Glas
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12473678
Marke: Thermo Scientific™ C401088A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
National Scientific Target™ nicht zusammengesetzter Komfort-Kit zur griffbereiten und staubfreien Aufbewahrung von Fläschchen, Verschlusskappen und Septum.
  • Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
  • I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld mit Graduierungen
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
  • Verschlusskappen mit Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Hellblau
Farbe (Dichtung) Red/White/Red
Beschreibung Braunglas; hellblaue Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE; 2 ml
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Marking Spot Nein