Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Schraubgewinde-Verschlusskappen mit Bonded Septum
National Scientific™ Schraubgewinde-Verschlusskappen mit Bonded Septum verhindern effektiv ein Durchdrücken des Septums.
38.60 € - 69.68 €
Spezifikation
Material | PTFE, Silicone, Polypropylene |
---|---|
Septum | Bonded Red PTFE / weiß Silikon , 0,005 in. |
Produktlinie | National |
Produktcode | Marke | Septum | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Septum | Vorgeschlitzt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10006704
|
Thermo Scientific™
C4013-65A |
Bonded Red PTFE / weiß Silikon , 0,005 in. | Nein |
38.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12423678
|
Thermo Scientific™
C4010-69A |
Bonded Red PTFE / weiß Silikon , 0,005 in. | Ja |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12413678
|
Thermo Scientific™
C4010-68A |
Bonded Red PTFE / weiß Silikon , 0,005 in. | Nein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10096454
|
Thermo Scientific™
C4015-69A |
Bonded Red PTFE / weiß Silikon , 0,005 in. | ja |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
National Scientific™ Schraubgewinde-Verschlusskappen mit Bonded Septum verhindern effektiv ein Durchdrücken des Septums.
- Septum und Verschlusskappen aus Polypropylen sind fest miteinander verbunden und bilden ein integrales System
- Kein Durchdrücken des Septums
- Erhältlich mit verschiedenen GPI Gewindegrößen und vorgeschlitztem Septum zum einfacheren Durchstechen mit dünnen Kanülen
Spezifikation
PTFE, Silicone, Polypropylene | |
Bonded Red PTFE / weiß Silikon , 0,005 in. | |
National |