Learn More
Thermo Scientific™ National Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde, oben offenen Kappen und Septen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 ml
16 ml
Höhe (metrisch):
60 mm
70 mm
Außendurchmesser (metrisch):
17 mm
21 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Probenfläschchen aus Glas und mit Schraubgewinde sind für Kappen mit offener Oberseite und Septen vorgesehen. Die Lieferung erfolgt als in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septen.
- Nicht zusammengesetzte Komfort-Kits
- In 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A bernsteinfarbigem Glas erhältlich
- Verhindern das Ausbluten von Ionen
- Bieten gleichbleibenden pH-Wert über die gesamte Probenlagerungszeit
- Mit oben offenen Polypropylen-Schraubdeckeln und PTFE/Silikon-Septum
- Bequeme Verpackung für Lagerräume oder Laborschränke
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 16 ml |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Volumen (angloamerikanisch) | 4.375 dr. |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben offen) mit Septum |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Verschlussgröße | 18-400 |