Learn More
Thermo Scientific™ National Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde, oben offenen Kappen und Septen
Artikelnummer. 12458666
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 ml
16 ml
Höhe (metrisch):
60 mm
70 mm
Außendurchmesser (metrisch):
17 mm
21 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 12458666
Marke: Thermo Scientific™ undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Lieferumfang der Thermo Scientific™ National Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde und offenen Verschlüssen und Septen gehören in Schrumpffolie verpackte Fläschchen sowie separat verpackte Verschlüsse und Septen.
Thermo Scientific™ National Probenfläschchen aus Glas und mit Schraubgewinde sind für Kappen mit offener Oberseite und Septen vorgesehen. Die Lieferung erfolgt als in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septen.
  • Nicht zusammengesetzte Komfort-Kits
  • In 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A bernsteinfarbigem Glas erhältlich
  • Verhindern das Ausbluten von Ionen
  • Bieten gleichbleibenden pH-Wert über die gesamte Probenlagerungszeit
  • Mit oben offenen Polypropylen-Schraubdeckeln und PTFE/Silikon-Septum
  • Bequeme Verpackung für Lagerräume oder Laborschränke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 8 ml
Septum PTFE/Silikon
Volumen (angloamerikanisch) 2.125 dr.
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen) mit Septum
Höhe (metrisch) 60 mm
Verschlussgröße 15-425