Learn More
Thermo Scientific™ National Kits aus zusammengesetzten Fläschchen mit Standard-Öffnung, Kappe und Septum
Artikelnummer. 11921613
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Klar
Verschlusstyp:
Phenolharz
Polypropylen
Polypropylen, geflanscht
Septum:
PTFE/Silikon/PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Septum aus weißem reinem PTFE
Weißes PTFE
Verpackungsart:
Aufbewahrungsschale
Polybeutel;
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11921613
Marke: Thermo Scientific™ C4013016A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National Montierte Standard-Kits aus Fläschchen, Verschluss und Septum bieten Komfort, Effizienz und die Möglichkeit der gestapelten Lagerung.
Thermo Scientific™ National Montierte Standard-Kits aus Fläschchen, Verschluss und Septum bieten Komfort, Effizienz und die Möglichkeit der gestapelten Lagerung.
  • Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel oder in preiswerten Polybeuteln
  • Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
  • Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
Inhalt: 
100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Farbe (Dichtung) Red/White/Red
Beschreibung Klarglas; blaue Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE; in Polybeutel
Farbe Klar
Material PTFE, Silikon, Silicone
Volumen (metrisch) 2 mL
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Verpackungsart Polybeutel;
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Polypropylen
Verschlussgröße 8 bis 425 mm