Learn More
Thermo Scientific™ Schraubfläschchengestelle
Effiziente Lagerung von Fläschchen, wenn diese zur Aufbewahrung verwendet werden. Sparen Sie Platz durch die Stapelung von 50 oder 100 Fläschchengestellen aus Kunststoff.
Marke: Thermo Scientific™ C4015-25
26.93 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bewahren Sie Fläschchen effizient in den Thermo Scientific™ National Gestellen für 4-ml-Fläschchen mit Schraubgewinde auf. Die Gestelle sind für noch mehr Platzeinsparung stapelbar.
- Gestelle mit alphanumerischem Index zur besseren Identifikation der Fläschchen
- Die Fläschchengestelle aus Polypropylen sind resistent gegenüber den meisten Lösungsmitteln
Gestelle mit einer Kapazität für 50 und 100 Fläschchen erhältlich.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fläschchenständer | |
Löschen | |
Polypropylen | |
Quadratisch | |
4-ml-Fläschchen |
Fläschchengestell | |
Fläschchen | |
50 | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.