Learn More
Thermo Scientific™ Schraubfläschchengestelle
Artikelnummer. 10221035
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 Fläschchen
Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte):
2-ml-Fläschchen
4-ml-Fläschchen
Beschreibung:
Fläschchengestell
Fläschchenständer mit Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10221035
Marke: Thermo Scientific™ C401225
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Effiziente Lagerung von Fläschchen, wenn diese zur Aufbewahrung verwendet werden. Sparen Sie Platz durch die Stapelung von 50 oder 100 Fläschchengestellen aus Kunststoff.
Bewahren Sie Fläschchen effizient in den Thermo Scientific™ National Gestellen für 4-ml-Fläschchen mit Schraubgewinde auf. Die Gestelle sind für noch mehr Platzeinsparung stapelbar.
  • Gestelle mit alphanumerischem Index zur besseren Identifikation der Fläschchen
  • Die Fläschchengestelle aus Polypropylen sind resistent gegenüber den meisten Lösungsmitteln
Bestellinformation
Gestelle mit einer Kapazität für 50 und 100 Fläschchen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Fläschchenständer
Beschreibung Fläschchengestell
Farbe Löschen
Aufnahmevermögen Fläschchen
Material Polypropylen
Positionen 50
Form Quadratisch
Stapelbar Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) 2-ml-Fläschchen
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.