Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Probenbeutel mit Standboden
Der weiße Beschriftungsstreifen erleichtert die Probenidentifizierung
Marke: Nasco B01365WA
157.09 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21801" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
Der weiße Beschriftungsstreifen erleichtert die Probenidentifizierung
- Die papierähnliche Oberfläche verhindert praktisch das Verschmieren der Tinte
- Die Oberfläche ist für eine Vielzahl von Schreibgeräten geeignet
- Nach der Herstellung sterilisiert
Spezifikation
Whirl-Pak-Umhängetasche | |
532 ml | |
0,076 mm | |
82 °C | |
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 in.) | |
23 cm | |
11.5 cm |
18 oz. | |
Steril | |
500/Pckg. | |
3 mil | |
9 in. | |
4,5 in. |