Learn More
Nasco Whirl-Pak™ einfach verschließbare Beutel
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden. Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
Marke: Nasco B01067WA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63900kg
Beschreibung
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden.Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
- Transparente Beutel aus Polyethylen
- Gassterilisiert, Dokumentation lieferbar
- Ziehlaschen helfen, die Kontamination durch Fingerkontakt beim Öffnen zu verhindern
- Die beschreibbaren Beutel haben einen Bereich, der mit Kugelschreiber oder Bleistift beschrieben werden kann
- Die Beutel können bei jeder Temperatur eingefroren werden, auch in flüssigem Stickstoff - Nach dem Einfrieren ist ein vorsichtiger Umgang mit den Beuteln erforderlich
- Dicke 2.25 bis 4 mil
Die Beutel dürfen nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden.
Spezifikation
Beschriftungsstil | |
29 ml | |
0,057 mm | |
2,25 mil | |
6,5 cm |
1 oz. | |
Polyethylen | |
500/Packung | |
12.5 x 6.5 cm |