Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel
GREENER_CHOICE
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden. Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
Marke:  Whirl-Pak™ B01063WA
169.74 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11701674
  • 200.57 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden.Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
  • Transparente Polyethylen-Beutel
  • Durch dreimaliges Verdrehen oder Falten des Beutels und Sichern mit den Verschlusslaschen entsteht ein auslaufsicherer Probenbehälter
  • Gassterilisiert, mit Dokumentation erhältlich
  • Die Zuglaschen verhindern eine Kontamination durch den Kontakt mit dem Finger beim Öffnen
  • Die Beutel umfassen einen Bereich, der mit Kugelschreiber oder Bleistift beschriftet werden kann
  • Die Beutel können bei beliebigen Temperaturen eingefroren werden, selbst bei einer Temperatur von flüssigem Stickstoff; nach dem Einfrieren ist eine vorsichtige Handhabung erforderlich
  • Dicke, 2,25 bis 4 mil
  • Frei von RNase, DNase, Pyrogenen und BPH
  • Erfüllen die gesetzlichen und industriellen Anforderungen von EPA, FDA, HACCP und USDA
  • Die Beutel sollten nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Sample Bag
Not Autoclavable
710 ml
Durchsichtig
Polyethylen
0,102 mm
500/Packung
23 x 15 cm
23 cm
15 cm
Einfach
24 oz.
Verschlusslasche
Single-use
Sterile
Yes
4 mil
9 in.
6 in.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel > Fassungsvermögen:24 oz; glatte Ausführung; 4 mil