Learn More
Nasco Fleisch- und Geflügelkadaver-Probenahmeset (18 oz.) mit PE-Handschuhen und Puffer
Entwickelt für die Probenahme von Fleisch- und Truthahnkadavern zum Prüfen auf das Vorhandensein von E. coli
Marke: Nasco B01324WA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
- Ein Paar beidhändig tragbare sterile Polyethylen-Handschuhe (Größe L)
- 25 ml gepuffertes Peptonwasser (Verfallsdatum auf der Verpackung)
- Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ Beutel
- Zwei sterile Einwegschablonen, eine für Fleischkadaver (10 x 10 cm) und eine für Truthähne (5 x 10 cm)
- Die Einwegschablone macht die erneute Desinfektion wiederverwendbarer Schablonen überflüssig, spart Zeit und Geld und erleichtert den Transport der Schablone zum Kadaver
- Die Schablonen werden an die Konturen des Kadavers angepasst, wodurch das Abwischen innerhalb des erforderlichen Bereichs erleichtert wird
- Handschuhe und Schablonen sind in einem versiegelten Kunststoffbeutel mit Perforation für einfaches Öffnen verpackt
Bestellinformation
Box mit 25 Kits
Spezifikation
18 oz. | |
Fleisch- und Geflügelkadaver-Probenahme | |
25 Kits/Karton |
532 mL | |
Ein Paar beidhändig tragbare sterile Polyethylen-Handschuhe (Größe L); 25 ml gepuffertes Peptonwasser (Verfallsdatum auf der Verpackung); Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ Beutel; zwei sterile Einwegschablonen, eine für Fleischkadaver (10 x 10 cm) und eine für Truthähne (5 x 10 cm) |