Learn More
Buerkle™ Bio-Flaschen Enghals PE
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
- Mit Schraubverbindung
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Grünes LDPE
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Materialien
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10 mL |
Farbe | Transparent |
Sterilität | Unsteril |
Verschlussfarbe | Grün |
Zertifizierung/Konformität | Geeignet für Lebensmittel |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Öffnung | Eng |
Form | Rund |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Bio-Flaschen Enghals PE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur