Learn More
Kautex™ LDPE-Enghalsflasche
Verwenden Sie Kautex™ Narrow Neck LDPE-Flaschen, naturfarben, im Labor als wesentliches Hilfsmittel für die Durchführung von Forschung und Experimenten. Sichern Sie sie mit Verschlüssen, die separat erhältlich sind.
Marke: Kautex™ 2000070501
Beschreibung
- Ohne Verschluss
- Schmaler Mund
- LDPE-Konstruktion
- Metrische Kapazität
Spezifikation
20 ml | |
Je 1 | |
Je 1 | |
56,5 mm | |
31.5 mm |
LDPE | |
Flasche | |
Eng | |
Flasche |