Learn More
Gravis Braune Enghalsflaschen aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
250 mL
1090 ml
Anzahl pro Packung:
14/Packung
195/Packung
216/Packung
60Pack
Descripción
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
- Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
Especificaciones
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Innendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
Material | Kalknatronglas |
Anzahl pro Packung | 195/Packung |
Öffnung | Eng |
Höhe (metrisch) | 51 mm |
Produkttyp | Flasche |
Durchmesser (metrisch) | 24 mm |