Learn More
Fisherbrand™ Rundes Enghalsgefäß mit weißen Polypropylenkappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3785 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 3785 ml |
Farbe | Naturfarben |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 35 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 25 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 295 mm |
Material | HDPE |
Menge | 4 |
Verschlussfarbe | Weiß |
Halsausführung | 38-400 |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rundes Enghalsgefäß mit weißen Polypropylenkappen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur