Learn More
BRAND™ Enghalsige PFA-Spritzflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Beschreibung
ulliPFA technischer Qualität/liliETFE-Schraubverschluss/liliFEP-Röhrchen/liliDiese Flaschen enthalten einen kleinen Teil der wiederverarbeiteten PFA aus unserem Produktionsprozess/liliDie Spitzen der Waschröhrchen können gekürzt werden, um die Durchflussrate zu erhöhen/liliHält hohen Temperaturen und chemischen Angriffen stand/li/ul
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | PFA |
Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
Öffnung | Eng |
Verschlussmaterial | ETFE |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |