Learn More
Thermo Scientific™ Enghals-Septumgefäße aus Glas mit offenen Verschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17326829
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Füllstand:
Zertifiziert
Diese Enghalsgefäße sind als transparente oder braune Kalknatrongläser Typ III erhältlich und werden zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) empfohlen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Enghals-Septumgefäße zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA).Diese Flaschen sind als transparente oder braune Kalknatrongläser Typ III erhältlich und verfügen über einen Verschluss mit eingegossenem Septenhalterung, der die durchstechbaren PTFE-ummantelten Silikonsepten sicher an ihrem Platz hält, ohne an der Kappe zu kleben, sodass das Septum bei Bedarf entfernt und ersetzt werden kann (außer 1-l-Flasche).Zertifiziert gemäß leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen oder Nicht verarbeitet und bereit für Ihr eigenes Reinigungsverfahren erhältlich.
  • Durchsichtige oder braune Flaschen aus Kalknatronglas Typ III
  • Für lichtempfindliche Analyte empfohlene braune Flaschen
  • Weiße Polypropylen-Kappe mit nicht gebundenen, PTFE-ummantelten Silikonsepten (Septum der Größe 1 l ist verklebt)
  • Verschlusskappen auf Flaschen befestigt
  • Das Design mit enger Öffnung ist ideal für Wasserproben.
Zertifizierte Flaschen mit folgenden Merkmalen:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Die Unterteilung durch Spanplatten schützt die Flaschen vor Bruch; zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich
Ungereinigte Flaschen können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden.Verpackt mit Spanplatten zum Schutz der Gläser vor Bruch; zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Zertifizierungsparameter VOA
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung I-Chem 250 ml NM braune Flasche mit 0,125 in.-Septum, zertifiziert
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,63 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,36 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 cm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss 297-2414/288-0022
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 8,5 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 250 ml
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Flaschen erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen; hergestellt in einem ISO-zertifizierten Qualitätssystem.
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 136 mm
Produkttyp Probenflasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,35 in.
Verschlussmaterial Polypropylen mit PTFE/Silikon-Septum
Verschlussgröße 24 bis 414 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Kappe mit Bohrung auf Oberseite