Learn More
Naphthalin, ≥99 %, geeignet für die Szintillation, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10417960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10417960
Marke: Thermo Scientific Acros 180200050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Fluoreszenz-/Lumineszenzspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-20-3
Summenformel C10H8
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00001742
InChI-Schlüssel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC-Name Naphthalin
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Siedepunkt 218.0°C
Chemischer Name oder Material Naphthalene
Schmelzpunkt 79.0°C to 82.0°C
Namenshinweis 99+%
Physikalische Form Pulver
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9900g/mL
Farbe Beige bis lachsrot
Menge 5 g
Flammpunkt 78°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel C10H8
Beilstein 05, IV, 1640
Merck Index 15, 6455
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,, very soluble in acetone, chloroform, ether,, benzene, toluene, carbon disulfide
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) ≥99%
Relative Dichte 0.99
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naphthalene
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Faroangivelser
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Skyddsangivelse
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Naphthalene
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.