Learn More
Gibco™ NaOH, 0.5 M
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing.
491.00 € - 1580.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Hydroxide |
---|---|
CAS | 1310-73-2 |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Klar |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17890925
|
Gibco™
A4782801 |
20 L |
491.00 €
20 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17860925
|
Gibco™
A4782802 |
200 L |
1580.00 €
200 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing. Available in three different grades and two off-the-shelf sizes, these solutions provide outsourcing efficiencies to help reclaim time, space, and other core resources.
Features of Gibco NaOH solutions include:
• 0.1 M, 0.5 M, and 1 M concentrations
• Multi-compendial grade raw materials
• cGMP manufacturing to 21CFR820
• 20 L and 200 L ready-to-use single-use bioprocessing containers
Flexibility
Gibco NaOH solutions provide outsourcing efficiencies for customers manufacturing internally but seeking to partially outsource, as well as for customers with batch sizes that do not justify custom ordering and customers already outsourcing to Thermo Fisher Scientific but seeking additional flexibility. They are produced in the most commonly used concentrations and single-use containers.
Applications of Gibco NaOH solutions
• pH adjustment
• Facility/equipment sanitization
• Chromatography column cleaning, sanitization and storage
Spezifikation
Sodium Hydroxide | |
0 °C | |
Klar | |
≥12 to ≤14 | |
Bioprocess Container | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumhydroxid | |
95 to 100% |
1310-73-2 | |
100 °C | |
0.5 M | |
HNaO | |
Caustic soda, Acidity regulatory, Lye or Soda lye | |
[OH-].[Na+] | |
40.00 | |
Compendial |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.