Learn More
Biochrom NanoVue Plus Spektralphotometer
Anwenderfreundliches Gerät zur zuverlässigen Messung von Nukleinsäuren und Proteinen. Funktioniert ohne Verwendung eines PCs.
Marke: Biochrom 28956057
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- IQ/OQ-Dokumente verfügbar
- Die goldfarbene Probenplatte verbessert die Kompatibilität mit zahlreichen Chemikalien und Probentypen, die in den Laboren von heute mit hohem Arbeitsaufkommen verwendet werden.
- Vordefinierte Methoden für die Proteinquantifizierung, einschließlich direkter UV-Strahlung, Bradford, BCA, Biuret und Lowry, die ermöglichen bis zu 27 Standards zu erfüllen.
- Präzise Assays mit geringen Volumina von 0.5 bis 5μl, sodass wertvolle Proben eingespart werden.
- Zwei Pfadlängen: 0.2 mm und 0.5 mm
- Dank der praktischen Probenplatte können Küvetten und Kapillaren problemlos abgelegt und gelesen werden.
- Vordefinierte Methoden für die Nukleinsäure-Quantifizierung, einschließlich Konzentration und Reinheit.
- UV-Vis-Spektralphotometer für schnelle und präzise Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen
- Kein PC: Das große, hochauflösende grafische Display ermöglicht eine schnelle Anzeige relevanter Ergebnisse.
- Kalibrierungskurven sowie Kinetik- oder Verhältnismessungen werden auf Knopfdruck angezeigt.
- Die hydrophobe Platte reduziert die Probenverschleppung und ermöglicht eine hervorragende Probenrückgewinnung.
Spezifikation
Max. ±1 % bei 259 nm bei 0.7 bis 0.8 A mit Uracil | |
260 x 390 x 100 mm | |
5 nm | |
200 bis 1100 nm | |
0.2 mm oder 0.5 mm (automatisch oder manuell) | |
±0,5 nm |
Twin-CCD-Array | |
Xenon | |
Spektralphotometer | |
100 bis 240 V AC ±10 % , 50/60 Hz, 50 V AC | |
±2 nm | |
4.5 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom NanoVue Plus Spektralphotometer > Pfadlänge: 0.2 bis 0.5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur