Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ N120 Mehrkanal-Mikrovolumen-UV-VIS-Spektralphotometer
Das Implen NanoPhotometer™ N120 scannt bis zu 12 Proben in gerade einmal 20 Sekunden. Die Quantifizierung von DNA, RNA und Proteinen ging noch nie so schnell. Intuitive Touchscreen-Bedienung, kleine Stellfläche und Netzwerkintegration für eine komfortable Bedienung am Labortisch. Patentierte Technologie ohne Neukalibrierung Made in Germany.
Marke: Implen™ N120-Touch
Beschreibung
Das NanoPhotometer™ N120 ist das neueste Mitglied der NanoPhotometer™-Familie. Es ermöglicht die gleichzeitige durchsatzstarke Messungen von bis zu 12 Proben ohne Verbrauchsmaterialien, z. B. DNA oder Proteine. Das eigenständige Design mit integriertem Touchscreen und geringer Stellfläche macht es ideal für die Laborarbeit.
Störende Oberflächenspannung und Verdampfungseffekte werden durch die Kompression der Probe eliminiert. Während der gesamten Lebensdauer ist keine Neukalibrierung erforderlich. Optionale CFR21-Software für Konformität mit 21 CFR Teil 11 in GxP-Umgebungen erhältlich.
- Probennummer 1 bis 12
- dsDNA-Nachweisbereich: 2 ng/µl bis 8.000 ng/µl
- BSA-Nachweisbereich: 0,06 mg/ml bis 230 mg/ml
- Mindestprobengröße: 2,0 µl
- Scanbereich: 200 bis 900 nm
- Zeitmessungen für den gesamten Scan-Bereich: 1,7 bis 2,5 Sekunden
- Vorprogrammierte Anwendungen für (markierte) Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligos), (markierte) Proteine, Proteinassays (Bradford, BCA, Lowry), Kinetik, OD600 und manuelle Methoden
- Die automatische Probenahmefunktion wird automatisch gestartet, sobald der Probenarm geschlossen wird
- Dank True Path Technology™ ist eine Neukalibrierung nicht nötig
- Unabhängig von der Oberflächenspannung der Probe dank Sample Compression Technology™
- Sample ControlTM und Blank ControlTM zur Analyse der Probenqualität und Identifizierung von Kontaminanten
- Steuerungsoptionen: Mit integriertem 7”-Touchscreen, Computer und Tablet
- Ein- & Ausgangsanschlüsse 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
- Software, konform mit 21 CFR Teil 11 (optional)
- Integrierter Dateiserver
- LIMS-Integration durch REST-API
- Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
< 1,75 % bei 0,7 A bei 280 nm des Messwerts | |
CCD-Array mit 3648 Elementen | |
20 x 20 x 12 cm | |
Xenon-Blitz | |
90/250 V | |
Nukleinsäuren, Protein-UV, Protein-Assays, Kinetik, OD600, Wellenlänge, Wellenscan, Standardkurve, Absorptionsverhältnis, Konzentration, benutzerdefiniert | |
N120-Touch | |
1 und 0,125 mm | |
2 bis 3,5 μl | |
Windows 7, 8, 10 (32 und 64 Bit); OS X, iOS; Android-Betriebssystem | |
5 kg |
0,04 bis 160 A | |
Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch | |
<2,5 nm | |
200 bis 900 nm | |
1,7 – 2,5 Sekunden | |
1 bis 12 | |
Linux-basiertes NPOS | |
< 1% bei 240 nm mit NaI | |
± 0,75 nm |
Nur für Forschungszwecke