Learn More
NanoLuc™ (Nluc) Luciferase Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
188.00 € - 461.00 €
Spezifikation
Antigen Luciferase
Klon 965808
Verdünnung Western Blot 2 μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18710737
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB10026-SP
25 μg
188.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18753127
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB10026-100
100 μg
461.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Luciferase Monoclonal specifically detects Luciferase in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Luciferase
Western Blot 2 μg/mL
Monoclonal
Lyophilized
Multi-species
ec 1.13.12.7, Fluc, luciferin 4 monooxygenase
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
965808
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Synthetic peptide of NanoLuc™ (Nluc) Luciferase
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects NanoLuc™ (Nluc) Luciferase in direct ELISAs. Detects NanoLuc™ (Nluc) Luciferase and Large BiT in Western blots.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NanoLuc™ (Nluc) Luciferase Antibody, R&D Systems™