Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Marke:  Thermo Scientific CHEM-PV-8
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30089480
  • 181.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
For use with NanoDrop Eight UV-Vis Spectrophotometer Solution with certified absorbance values. Use to create a record of correct photometric performance.
Contains: Two vials of CHEM-PV-1, two pastuer pipettes, and two 8-well PCR strip tubes.
Intended for single use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NanoDrop PV-8 Performance Verification Kit
NanoDrop Eight
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents >