Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 555, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
90.18 € - 317.63 €
Spezifikation
Antigen Nano-Secondary™
Konjugat CoraLite Plus 555
Form Liquid
Wirtsspezies Alpaca
Zielspezies Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18034245
Unterlagen ansehen
Chromotek
shuGCL555-2-10
10 μL
90.18 €
10 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18094725
Unterlagen ansehen
Chromotek
shuGCL555-2-100
100 μL
317.63 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Spezifikation
Spezifikation
Nano-Secondary™
Liquid
Human
Secondary
CoraLite Plus 555
Alpaca
IgG
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.