Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 488, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
90.00 € - 317.00 €
Spezifikation
Antigen | Nano-Secondary™ |
---|---|
Konjugat | CoraLite Plus 488 |
Form | Liquid |
Wirtsspezies | Alpaca |
Zielspezies | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18018945
|
Chromotek
shuGCL488-2-10 |
10 μL |
90.00 €
10 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18015475
|
Chromotek
shuGCL488-2-100 |
100 μL |
317.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Spezifikation
Nano-Secondary™ | |
Liquid | |
Human | |
Secondary |
CoraLite Plus 488 | |
Alpaca | |
IgG |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 488, Chromotek