Learn More
Macherey-Nagel™ Nano Durasil-20 TLC-Platte
184.00 € - 524.00 €
Spezifikation
Material | Nano Durasil-20 |
---|---|
Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
Porengröße | 60 Å |
Typ | TLC-Platte |
Porenvolumen | 0,75 ml/g |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10013171
|
Macherey-Nagel™
812010 |
10 x 10 cm |
184.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10504922
|
Macherey-Nagel™
812011 |
10 x 20 cm |
524.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Nano Durasil-20 | |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
2 bis 10 μm | |
TLC-Platte | |
∼500 m2/g |