Learn More
Macherey-Nagel™ NANOCOLOR Rundküvettentest ortho- und gesamt Phosphat 15,mit Barcode,(ca.19Best)
Garantiert maximale Sicherheit für den Anwender, da die Messung direkt im Reagenzglas erfolgt. Macherey Nagel™ Nanocolor™ Ortho- und Totalphosphat 15 Röhrentests führen die Messung automatisch durch, nachdem die Küvette in den Küvettenschlitz eingeführt wurde.
Marke:  Macherey-Nagel™ 985080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10774673
  • 137.00 € / 1 Test
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ammoniummolybdat reagiert mit Orthophosphat-Ionen zu Phosphormolybdänsäure
  • Meerwassertauglichkeit
  • Zur Bestimmung des Gesamtphosphats muss eine saure Oxidation bei 100 bis 120 ° C vorausgehen, um Poly- und organische Phosphate zu erkennen
  • Photometrische Bestimmung von Phosphat
  • Reaktionsbasis basiert auf international anerkannten Standardmethoden wie DIN, EN, ISO, EPA und APHA
  • Tests enthalten präzise vordosierte Reagenzien, die direkt gebrauchsfertig sind
  • Jede Testbox ist mit einem farbcodierten Etikett ausgestattet und kann deutlich identifiziert werden
Spezifikation
Spezifikation
20 Bestimmungen
0,30 bis 15,00 mg/l P (PO4-P)
1,0 bis 45,0 mg/l PO43-
Röhrentest 0-80
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NANOCOLOR ortho- und gesamt-Phosphat 15
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium peroxodisulfate, sulfuric acid