Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Microtiter Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P109
78.76 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Microtiter Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents and polar solvents.
These 384-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 1.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
- Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
- Für Temperaturbereiche von −80 bis +121 °C
- GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
C17
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
Spezifikation
Kein Barcode | |
16 x 24 | |
Clear | |
384 | |
Unsteril | |
145 μl | |
10 Plates | |
15,5 mm |
Specification Certified, GC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polypropylen | |
4 bis 120 μl | |
Nicht beschichtet | |
Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | |
-80°C to 121°C | |
Microtiter |