Learn More
Nalidixinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11456117
Nalidixinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456117
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11456117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25096.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nalidixic acid is a synthetic 1,8-naphthyridine antimicrobial agent. It is also used as an inhibitor of bacterial DNA gyrase. It plays an important role in the treatment of urinary tract infections caused by susceptible gram-negative microorganisms, including the majority of E. Coli, Enterobacter species, Klebsiella species and Proteus species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nalidixsäure ist ein antimikrobielles synthetisches 1,8-Naphthyridin. Es wird auch als Inhibitor bei der bakteriellen DNA-Gyrase verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen, die durch anfällige gramnegative Mikroorganismen verursacht werden, darunter die meisten E. Coli-, Enterobacter-, Klebsiella-Arten und Proteus-Arten.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether, Aceton, Methylenchlorid, Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich und luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 389-08-2
Summenformel C12H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.239
MDL-Nummer MFCD00006884
InChI-Schlüssel MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC-Name 1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic acid
Schmelzpunkt 228°C to 230°C
Menge 100 g
Beilstein 750515
Merck Index 14,6359
Löslichkeitsinformationen Soluble in diethyl ether,acetone,methylene chloride,chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberB25096.06,B25096.14,B25096.22
Chargennummer10249712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberB25096.06,B25096.14,B25096.22
Chargennummer10242484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog NumberB25096.06,B25096.14,B25096.22
Chargennummer10188818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25096.06,B25096.14,B25096.22
ChargennummerA22W018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB25096.06,B25096.14,B25096.22
Name des Produkts
Nalidixinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >