Learn More
Nalidixinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10711831
Nalidixinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711831
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10711831
Marke: Thermo Scientific Acros 169900250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nalixidinsäure bzw. Nalixidin (CAS-Nr. 389-08-2) ist ein Chinolonantibiotikum, das zur Hemmung der DNA-Gyrase und zur Verhinderung der Zellteilung verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Nalixidinsäure, ein synthetisches Chinolon, ist eine Monocarbonsäure, die aus 1,8-Naphthyridin besteht, das durch Carbonsäure-, Ethyl- und Methylgruppen ersetzt wird.
•Nalixidinsäure ist ein Inhibitor von DNA-Gyrase, der die DNA-Synthese und nachfolgende Zellteilungen verhindert.
Anwendungen
• Nalixidinsäure wirkt vor allem gegen gramnegative Bakterien.
•Sie kann für Bakterienresistenzstudien und Laboruntersuchungen zu Arzneimittelallergien und Kreuzreaktivität nützlich sein.
• Nalixidinsäure eignet sich für Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) und ähnliche biochemische Laboranwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 389-08-2
Summenformel C12H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.24
MDL-Nummer MFCD00006884
InChI-Schlüssel MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC-Name 1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic acid
Namenshinweis 99.5%
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 225.0°C to 231.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 25, V,7, 384
Merck Index 15, 6444
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (23°C). Other solubilities: soluble in alkali solutions,35mg/mL chloroform- 1.6mg/mL toluene (23°C),1.3mg/mL methanol- 0.9mg/mL ethanol (23°C),0.1mg/mL ether (23°C)
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number169901000,169900250,169900050
ChargennummerA0461932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number169901000,169900250,169900050
ChargennummerA0432661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number169901000,169900250,169900050
ChargennummerA0446177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2022 Catalog Number169901000,169900250,169900050
ChargennummerA0415644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2022 Catalog Number169901000,169900250,169900050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nalidixic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Nalidixinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >