Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsgefäße aus PMP mit weißem Schraubverschluss aus Polypropylen
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ geradwandigen PMP-Weithalsgefäße mit weißem Schraubverschluss aus Polypropylen bieten Schutz gegen Bruch und Kontamination. Diese hervorragenden Museums-Archivgefäße bieten eine gute Transparenz und hervorragende chemische Beständigkeit. Sie sind leichter als Glas mit nur 2 % Formaldehydverlust pro Jahr.
- Gefäße mit 125 ml bis 1 l Volumen haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche und können so besser gestapelt werden.
- Vielseitige Anwendung der Gefäße im Labor durch gute Klarheit und ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
- Die geraden Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und die vollständige Entnahme von Proben.
- Die Größen 125 und 250 ml passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden.
- Sie sind nicht auslaufsicher; nicht für den Flüssigkeitstransport empfohlen.
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 oz., 60 ml |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,8 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.7 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 43 mm |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | PMP |
Anzahl pro Karton | 48 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Product Information
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420529 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2025 | 2117-0060 |
1310279 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2117-0060 |
1396079 | Konformitätsbescheinigung | 01/12/2023 | 2117-0060 |
1370977 | Konformitätsbescheinigung | 25/08/2023 | 2117-0060 |
1330730 | Konformitätsbescheinigung | 16/03/2022 | 2117-0060 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt kaufen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.