Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen (PMP) Artikelnummer.: 10547621
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen (PMP)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10547621
250mL, 43 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250mL
500mL
1000mL
Verschlussgröße:
43 mm
48 mm
53 mm
Artikelnummer. 10547621
Marke: Thermo Scientific™ 21070008
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Nalgene durchsichtige Polymethylpenten-Weithalsflaschen können im Temperaturbereich von +20° bis +175°C verwendet werden.
Thermo Scientific Nalgene durchsichtige Polymethylpenten-Weithalsflaschen können im Temperaturbereich von +20° bis +175°C verwendet werden.
Diese durchsichtigen Flaschen besitzen eine höhere chemische Beständigkeit als durchsichtige Flaschen aus Polycarbonat.
  • Für einen breiten Temperaturbereich geeignet
  • Beständig gegen Säuren und Basen
  • Transparenter als andere Flaschen mit ähnlicher chemischer Beständigkeit
  • Verschlusskappen ohne Einlagen für auslaufsichere† Leistung
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 33mm
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 4
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 43 mm
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 125mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 2,35 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,05 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 mm
Durchmesser (metrisch) 58mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1388298 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2107-0008
Chargennummer1415204 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/10/2024 Catalog Number2107-0008
Chargennummer1408431 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/06/2024 Catalog Number2107-0008
Chargennummer1399911 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2024 Catalog Number2107-0008
Chargennummer1390568 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/12/2023 Catalog Number2107-0008
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen (PMP) >