Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Spritzflaschen, LDPE
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Weithals-Spritzflaschen aus LDPE besitzen eine weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Schraubverschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück.
Flexible Spritzflaschen mit weiter Halsöffnung zum einfachen Befüllen, sowie Schraubverschluss und Steigrohrhalterung aus einem Stück.
- Die auslaufsichere† Flasche wird mit einem Polypropylen-Copolymer-Steigrohr und einem Polypropylen-Schraubverschluss geliefert.
- Die Spitze kann zur Erhöhung der Durchflussmenge abgeschnitten werden.
- Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert ein Lösen beim Zusammendrücken der Flasche.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml, 32 oz. |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Steigrohr aus Polypropylen-Copolymer |
Material | LDPE |
Anzahl pro Karton | 12 |
Anzahl pro Packung | 2 |
Closure Included | Ja |
Graduated | Nein |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1407813 | Konformitätsbescheinigung | 16/06/2024 | 2407-1000 |
1395350 | Konformitätsbescheinigung | 17/11/2023 | 2407-1000 |
1391533 | Konformitätsbescheinigung | 01/09/2023 | 2407-1000 |
1377758 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2023 | 2407-1000 |
1369391 | Konformitätsbescheinigung | 19/09/2022 | 2407-1000 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.