Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung Artikelnummer.: 10212813
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10212813
500 ml, 53 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500 ml
Verschlussgröße:
38 mm
53 mm
Artikelnummer. 10212813
Marke: Thermo Scientific™ 3121030016
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese haltbaren und lichtdurchlässigen chemiefreien Enghalsflaschen aus LDPE lassen sich besonders leicht befüllen.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen aus LDPE mit Verschluss ermöglichen ein einfaches Befüllen und Dosieren. Diese durchscheinenden Flaschen bestehen aus naturfarbenem Polyethylen niedriger Dichte und sind langlebig, durchsichtig und beständig gegen Chemikalien.
Merkmale:
  • Verschluss aus naturfarbenem Polypropylen
  • Ideal für die Spurenmetallanalytik, da aus LDPE mit geringem Spurenmetallgehalt
  • Die gleichmäßigen Wände sind widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher
  • Auslaufsicher†
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 125
Anzahl pro Packung 125
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 53 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 2,85 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,61 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1405262 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/06/2024 Catalog Number312103-0016
Chargennummer1368541 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/09/2022 Catalog Number312103-0016
Chargennummer1340471 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2021 Catalog Number312103-0016
Chargennummer1260281 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/08/2019 Catalog Number312103-0016
Chargennummer1249566 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2019 Catalog Number312103-0016
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung >