Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss in Laborqualität
Bewahren Sie Proben, bei denen ein Autoklavieren erforderlich ist, in Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen in Laborqualität auf.
Marke: Thermo Scientific™ 2105-0032
22.20 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bewahren Sie Proben, bei denen ein Autoklavieren erforderlich ist, in Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen in Laborqualität auf.
Eigenschaften:- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
- Transparenz ermöglicht einfaches Ablesen von Füllständen
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
- Verschlüsse ohne Einsätze, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für Auslaufsicherheit†
- Autoklavierbar
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschluss
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
Spezifikation
1000 ml | |
32 oz. | |
Weithalsflaschen in Laborqualität | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
6 | |
Naturfarben, durchscheinend | |
Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. | |
Autoklavierbar | |
Weit | |
199 mm | |
3,6 in. | |
Ohne Einlage | |
63 mm | |
Schraubverschluss |
1 l | |
Durchscheinend | |
53 mm | |
24 | |
Unsteril | |
63 mm | |
Ja | |
Nein | |
Rund | |
Weithalsflasche in Laborqualität | |
7,84 in. | |
Polypropylen | |
91 mm | |
Nein |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.