Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12891294
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
1500 ml
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
63 mm
Mit den universal einsetzbaren Thermo ™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität können Sie unzählige Feldeinsätze durchführen.
Mit den universal einsetzbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen in Laborqualität können Sie unzählige Feldeinsätze durchführen. Sie weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole auf, sind für den Einsatz in Gefriergeräten bei bis zu -100 °C geeignet und garantiert auslaufsicher†.
Eigenschaften:
  • Dank ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Substanzen sind diese vielseitigen Faschen unabkömmlich in Ihrem Labor
  • Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Verpacken von Flüssigkeiten — gleichmäßige Wände bieten Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Löcher
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten† führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit
  • Die Flaschen sind Teil des ACT-Label-Programms von My Green Lab für Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflaschen in Laborqualität
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 28 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 86 mm
Produkttyp Weithalsflasche in Laborqualität
Breite (angloamerikanisch) 1,53 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,39 in.
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.