Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithals-Verpackungsflaschen mit Verschluss: Großpackung Artikelnummer.: 10374243
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithals-Verpackungsflaschen mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10374243
30 ml, 28 bis 415 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 415 mm
38 bis 415 mm
43 bis 415 mm
53 bis 415 mm
63 bis 415 mm
Artikelnummer. 10374243
Marke: Thermo Scientific™ 3121890001
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versenden und lagern Sie diese robusten, auslaufsicheren Kunststoffflaschen, die einfach zu befüllen und chemikalienbeständig sind.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus HDPE, die leicht zu befüllen und beständig gegen Chemikalien sind, können sicher versendet und gelagert werden. Diese Weithalsflaschen aus Polyethylen hoher Dichte werden für eine höhere Festigkeit und gleichmäßige Wandstärke im Spritzgussverfahren hergestellt.
Merkmale:
  • Robuste Kunststoffkonstruktion
  • Aus hochreinen, für Lebensmittel geeigneten Kunststoffen hergestellt
  • Schraubverschlüsse aus Polypropylen
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 28 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 63 mm
Produkttyp Verpackungsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,35 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,3 in. (mit Verschluss); 2,2 in. (ohne Verschluss)
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422545 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog Number312189-0001
Chargennummer1286071 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number312189-0001
Chargennummer1303920 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number312189-0001
Chargennummer1332754 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number312189-0001
Chargennummer1307598 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number312189-0001
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithals-Verpackungsflaschen mit Verschluss: Großpackung >