Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE
Lagern Sie trockene oder flüssige Stoffe in Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE, die sich ideal als Innenbehälter für Kombinationsverpackungen eignen.
Marke: Thermo Scientific™ 2199-0004
24.60 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern Sie trockene oder flüssiger Stoffe in Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE. Diese ökonomischen Flaschen, die Rissen und Schlagschäden durch Transportstöße widerstehen, eignen sich ideal als Innenbehälter für Kunden, die ihre eigenen Kombinationsverpackungen entwickeln, produzieren und zertifizieren, eignen.
- Auslaufsicher†, jede Charge wird bei 103 kPa (15 psi) auf Auslaufen getestet
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen mit trockenen oder flüssigen Materialien
- Mit Polypropylen-Schraubverschlüssen
Spezifikation
4 oz., 125 ml | |
4 oz. | |
Weithalsflasche Passport IP2 | |
28 mm | |
99 mm | |
72 | |
Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9. | |
Weit | |
99 mm | |
3,8 in. | |
38 – 415 mm | |
Schraubverschluss |
125 ml | |
Durchscheinend | |
28 mm | |
Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP) | |
HDPE | |
12 | |
Ja | |
Rund | |
IP2-Flasche | |
Polypropylen | |
50 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.