Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung Artikelnummer.: 10267780
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10267780
1 l, 63 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Artikelnummer. 10267780
Marke: Thermo Scientific™ 3321890032
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss eignen sich für kurzzeitige allgemeine Anwendungen in Labor und Außeneinsatz.
Diese Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss eignen sich für die alltäglichen Aufgaben im Labor und vor Ort und sind schnell zur Hand. Diese eher für leichtere Beanspruchungen vorgesehenen, durchscheinenden Flaschen stellen eine leichtgewichtigere Version der originalen Nalgene Flaschen dar. Diese Flaschen sind in Großpackung zum günstigen Preis erhältlich. Diese Weithalsflaschen sind dünnwandiger und weicher als die Nalgene Lab Quality Flaschen und weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren, Basen und Alkoholen auf.
  • Polypropylen-Verschlusskappen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Empfohlen für die Probennahme und Lagerung von täglichen Arbeitslösungen
  • Die Flaschen nehmen am ACT-Label-Programm von My Green Lab für die Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten teil
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1 l
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 50
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 199 mm
Produkttyp Günstige Weithalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,38 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 63 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421195 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/01/2025 Catalog Number332189-0032
Chargennummer1335982 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number332189-0032
Chargennummer1305821 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number332189-0032
Chargennummer1302993 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number332189-0032
Chargennummer1416427 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/11/2024 Catalog Number332189-0032
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung >