Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Zentrifugenflaschen, HDPE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10292891
Click to view available options
Nominales Fassungsvermögen:
250 ml
Max. Kraft:
8000 × g
missing translation for 'unitSize'
6 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10292891
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 31210250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Mit den Thermo ScientificTM NalgeneTM Weithals-HDPE-Zentrifugenflaschen lassen sich Anwendungen wie Zellernte, Pelletierung und Proteinreinigung in großen Mengen durchführen.
Thermo Scientific Nalgene Zentrifugenflaschen sind wirtschaftliche Produkte.
Die starken, unverformbaren Flaschen bieten exzellente chemische Beständigkeit.
Eigenschaften:
  • Für die Zentrifugation von biologischen und chemischen Proben bei niedrigen Drehzahlen
  • Hervorragend für den Gebrauch in gekühlten Zentrifugen geeignet
  • Ausgelegt für max. Kräfte von 8000 x g
  • Flaschen müssen für einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
Erfordert:
Bei der Zentrifugation einer 250 ml-Flasche in einem Sorvall™ GSA Rotor ist die Verwendung des Nalgene Zentrifugenadapters (DS3125-0250) erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Flasche aus hochdichtem Polyethylen mit PP-Verschluss
Material HDPE
Länge (metrisch) 131,6 mm
Anzahl pro Karton 36
Anzahl pro Packung 6
Nominales Fassungsvermögen 250 ml
Graduated Nein
Max. Kraft 8000 × g
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 131,6 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado