Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Die weite Öffnung der Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss ermöglichen ein einfaches Befüllen mit Flüssigkeit sowie eine einfache Dosierung. Die gleichmäßig dicken Wände aus naturfarbenem Polyethylen hoher Dichte sind riss- und stoßfest und die Flaschen sind auslaufsicher,† wenn sie mit Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
- Naturfarbenes Polyethylen hoher Dichte mit naturfarbenem Polypropylen-Verschluss
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Die gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
- Weiter Hals zum einfacheren Befüllen und Ausgießen
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. †Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Weithalsflasche |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 53 mm |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 50 |
Anzahl pro Packung | 50 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422796 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 312104-0032 |
1289973 | Konformitätsbescheinigung | 17/01/2025 | 312104-0032 |
1419319 | Konformitätsbescheinigung | 28/12/2024 | 312104-0032 |
1302997 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 312104-0032 |
1296603 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 312104-0032 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.