Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braune HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss Artikelnummer.: 10498222
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braune HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10498222
500 ml, 53 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Artikelnummer. 10498222
Marke: Thermo Scientific™ DS21850016
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese kostengünstigen braunen HDPE-Weithalsverschlussflaschen für Ihre weniger anspruchsvollen allgemeinen Laborarbeiten, die keine schwereren Flaschen erfordern.
Führen Sie Ihre weniger anspruchsvollen allgemeinen Laborarbeiten, die keine schwereren Flaschen erfordern, mit den braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss durch. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind die leichtere Version der braunen Nalgene Original-Laborflasche. Die lichtdichte braune Farbe verringert die Durchlässigkeit von UV-Licht und schützt so lichtempfindliche Flüssigkeiten. Diese besonders für Lagerung, Versand und Verpackung geeigneten Flaschen bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole.
Merkmale:
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
  • Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
  • Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne das Risiko von Faltenbildung der Einlagen, die zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können.
  • Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Schraubverschluss aus braunem Polypropylen
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braune Economy-Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 48
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Bernsteinfarben
Halsausführung 53 mm
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Günstige Weithalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,87 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,62 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1418943 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/12/2024 Catalog NumberDS2185-0016
Chargennummer1299837 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog NumberDS2185-0016
Chargennummer1413573 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/09/2024 Catalog NumberDS2185-0016
Chargennummer1408585 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/07/2024 Catalog NumberDS2185-0016
Chargennummer1385867 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/05/2023 Catalog NumberDS2185-0016
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braune HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss >