Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braune HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
Beschreibung
Führen Sie Ihre weniger anspruchsvollen allgemeinen Laborarbeiten, die keine schwereren Flaschen erfordern, mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braunen HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss durch. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind die leichtere Version der originalen Nalgene braunen Flasche in Laborqualität. Die lichtdichte braune Farbe verringert die Durchlässigkeit von UV-Licht und schützt so lichtempfindliche Flüssigkeiten. Diese besonders für Lagerung, Versand und Verpackung geeigneten Flaschen bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole.
- Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
- Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
- Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne das Risiko von Faltenbildung der Einlagen, die zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können.
- Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
- Auslaufsicher†
Inhalt:
Schraubverschluss aus braunem Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Beschreibung | Braune Economy-Weithalsflasche |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 33 mm |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 72 |
Anzahl pro Packung | 72 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.