Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ FEP-Spritzflaschen Artikelnummer.: 10508131
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ FEP-Spritzflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10508131
125 mL, 24 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Verschlussgröße:
24 mm
38 bis 430 mm
Artikelnummer. 10508131
Marke: Thermo Scientific™ 24030125
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgen Sie für kontaminationsfreies Dispensieren mit chemisch beständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Spülflaschen aus Teflon™ FEP, die vollständig aus Fluorpolymeren geformt wurden.
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Spritzflaschen aus Teflon™ FEP, die für Spurenelementanalysen geeignet sind, ist kontaminationsfreies Dispensieren möglich. Diese phthalatfreien Flaschen bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und sind vollständig aus Fluorpolymeren hergestellt. Sie wurden dafür entwickelt, ihren Inhalt durch das obere Ende einer einteiligen Verschluss/Steigrohrhalterung abzugeben, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise zu gewährleisten. Die präzise gefertigte Spitze sorgt für einen geraden, kontinuierlichen Strahl und absolute Kontrolle ohne Verspritzen.
  • Mit Tefzel™ ETFE Schraubverschluss/Steigrohrhalterung und Steigrohr
  • Bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien in Ihrem Labor, einschließlich Lösungsmitteln—wird nicht spröde oder brüchig
  • Inertes Fluorpolymer weist nur geringe Mengen an extrahierbaren Rückständen und eine geringe Bindung auf—nützlich für Spurenelementanalysen
  • Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
  • Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert die Ablösung beim Zusammendrücken der Flasche
  • Autoklavierbar/auslaufsicher†/durchsichtig
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend
Material FEP
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 158 mm
Produkttyp Spülflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,2 in.
Verschlussmaterial ETFE
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 45,7 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1298645 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2403-0125
Chargennummer1386723 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/06/2023 Catalog Number2403-0125
Chargennummer1380455 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2023 Catalog Number2403-0125
Chargennummer1364672 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2023 Catalog Number2403-0125
Chargennummer1335675 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/11/2021 Catalog Number2403-0125
Teflon™ ist eine Marke der Chemours Company FC, LLC, die unter Lizenz von Nalge Nunc International Corporation verwendet wird.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ FEP-Spritzflaschen >