Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ belüftete HDPE-Verschlüsse für sterile Erlenmeyerkolben zum einmaligen Gebrauch
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ belüfteten HDPE-Verschlüssen für sterile Einweg-Erlenmeyerkolben einen sterilen Gasaustausch für Schüttler und Zellsuspensionskulturen.
26.79 € - 31.76 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 12 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10133532
|
Thermo Scientific™
4114-0038 |
125, 250 ml Flaschen |
26.79 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10571033
|
Thermo Scientific™
|
500, 1000, 2000ml Flaschen |
31.76 €
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ belüfteten HDPE-Verschlüssen für sterile Einweg-Erlenmeyerkolben einen sterilen Gasaustausch für Schüttler und Zellsuspensionskulturen.
- Aus blauem Polyethylen hoher Dichte mit hydrophober 0,2 μm PTFE-Membran
- Ermöglicht Luftaustausch ohne Aufschrauben des Verschlusses
- Hitzeverschweißte Membran zur wirksamen Abdichtung
Spezifikation
Blau | |
12 | |
Steril |
HDPE | |
1 | |
Belüftet |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.