Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ belüftete HDPE-Verschlüsse für sterile Erlenmeyerkolben zum einmaligen Gebrauch
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ belüfteten HDPE-Verschlüssen für sterile Einweg-Erlenmeyerkolben einen sterilen Gasaustausch für Schüttler und Zellsuspensionskulturen.
Marke: Thermo Scientific™ 4114-0038
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ belüfteten HDPE-Verschlüssen für sterile Einweg-Erlenmeyerkolben einen sterilen Gasaustausch für Schüttler und Zellsuspensionskulturen.
- Aus blauem Polyethylen hoher Dichte mit hydrophober 0,2 μm PTFE-Membran
- Ermöglicht Luftaustausch ohne Aufschrauben des Verschlusses
- Hitzeverschweißte Membran zur wirksamen Abdichtung
Spezifikation
Blau | |
125, 250 ml Flaschen | |
1 | |
Belüftet |
HDPE | |
12 | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.