Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammern verhindern Implosions- oder Splittergefahr bei Vollvakuum.
224.00 € - 606.00 €
Spezifikation
Typ | Vakuumkammer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene™ Unterdruckkammer |
Anzahl pro Packung | 1 |
Benachrichtigungen:
Das Gefäß darf keinen teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen oder deren Dämpfen ausgesetzt werden. Direkten Kontakt der Polycarbonat-Bodenplatte mit Chemikalien vermeiden. Bei Verwendung für Vakuumanwendungen dürfen die Kammern nicht autoklaviert werden. Verwenden Sie den Polycarbonatbehälter (5305-0609) nicht mit organischen Lösungsmitteln, Säuren oder Basen.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10201451
|
Thermo Scientific™
5305-0609 |
4.7 l |
224.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10626181
|
Thermo Scientific™
5305-0910 |
8.3 l |
375.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10330861
|
Thermo Scientific™
5305-1212 |
18.9 l |
606.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammern verhindern Implosions- oder Splittergefahr bei Vollvakuum.
Merkmale:- Einsetzbar als Unterdruckkammer mit definierten Umgebungsbedingungen für Entgasungs- und Gefriertrocknungsverfahren
- Glocke aus Polycarbonat oder Polyetherimid, Platte aus weißem Polypropylen oder Polycarbonat
- Durchsichtig
Lieferumfang:
- Transparente PC- oder braune PEI-Glocke
- Abgedichtete weiße Polycarbonat-Bodenplatte
Spezifikation
Vakuumkammer | |
Nalgene™ Unterdruckkammer | |
1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.