Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzwecktrichter, Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte
Ersetzen Sie Glas-Labortrichter durch diese Mehrzwecktrichter, die eine hervorragende bruchsichere Alternative darstellen.
Marke: Thermo Scientific™ 4256-0414
44.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Allzwecktrichter stellen eine bruchsichere Alternative zu Glastrichtern im Labor dar.
Ideal für zahlreiche Laboranwendungen
- 4256-0234 und 4256-0414 sind aus bruchsicheren, autoklavierbarem Polypropylen gefertigt
- 4256-0638 hat eine große Halsöffnung für den schnelleren Materialtransfer und besteht aus bruchsicherem Polyethylen hoher Dichte (nicht autoklavierbar)
Spezifikation
103 mm | |
11 mm | |
117 mm | |
Trichter, Allzweck, PP, 108 mm | |
12 Stück/Packung; 144 Stück/Karton |
270 ml | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
34 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7392220010 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | 4256-0414 |
7375082010 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2025 | 4256-0414 |
7423620010 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 4256-0414 |
7323629010 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 4256-0414 |
7336444010 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 4256-0414 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.