Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle: Resmer™ Fertigungstechnologie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10343461
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau-grün
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 10
6 x 12
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm-Röhrchen
16 mm-Röhrchen
20 mm-Röhrchen
25 mm-Röhrchen
30 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10343461
Marke: Thermo Scientific™ 59700216
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese robusten Reagenzglasgestelle gewährleisten den sicheren Halt ganzer Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle gewährleisten den sicheren Halt ganzer Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm. Diese Gestelle werden für außergewöhnliche Stärke und Haltbarkeit in einem Stück gegossen und sind unbeschichtet, um Abplatzen, Abblättern oder Rosten zu vermeiden.
  • Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
  • Breite Stege am Ende des Racks bieten Platz für große Etiketten zur einfachen Identifikation der Proben.
  • Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen.
  • Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis +121°C stand und sind so für verschiedenste Verfahren im Labor geeignet
  • Sechs leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
  • Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
  • Keine Montage erforderlich ist; das Rack ist sofort einsatzbereit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Beschreibung Unwire Röhrchengestell
Array 6 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Aufnahmevermögen 16 mm-Röhrchen
Material Acetal-Kunststoff
Positionen 72
Form Rechteckig
Einschübe 3 Stufen
Zur Verwendung mit (Geräte) 16 mm-Röhrchen
Abmessungen (L x B x H) 24.9 x 12.7 x 6.7 cm
Länge (metrisch) 24.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 9.75 Zoll
Breite (metrisch) 12,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 6.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.